o-Tolyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Methylphenyl isocyanate, 1-Isocyanato-2-methylbenzene
T0320-25G T0320-5G
TCIAT0320-25GEA 1125 NOK
TCIAT0320-25G TCIAT0320-5G
o-Tolyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
o-Tolyl isocyanate
Formel: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Kokepunkt: 186°C
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 92°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002009
CAS-nummer: 614-68-6
EINECS: 210-389-0
FN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14f3fe9a5feedc0de8f3448d406b4fb5ace24b65&vid=14f3fe9a5feedc0de8f3448d406b4fb5ace24b65&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %