3-Methoxyphenyl isocyanate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Isocyanato-3-methoxybenzene
I0551-25G I0551-5G
TCIAI0551-25GEA 2575 NOK
TCIAI0551-25G TCIAI0551-5G
3-Methoxyphenyl isocyanate ≥97.0% (by GC)
3-Methoxyphenyl isocyanate
Formel: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Kokepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 96°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002019
CAS-nummer: 18908-07-1
EINECS: 242-658-3
FN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61cf33b8754c3bbecb428eede4f6db5c2aa6000b&vid=61cf33b8754c3bbecb428eede4f6db5c2aa6000b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %