m-Tolyl isocyanate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Methylphenyl isocyanate
T0721-25ML T0721-500ML
TCIAT0721-25MLEA 475 NOK
TCIAT0721-25ML TCIAT0721-500ML
m-Tolyl isocyanate ≥99.0% (by GC)
m-Tolyl isocyanate
Formel: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Kokepunkt: 96°C
Smeltepunkt: 195…198 °C
Tetthet: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 65°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002021
CAS-nummer: 621-29-4
EINECS: 210-676-0
FN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd069c62d6fe01949817522263ec68766be436b9&vid=bd069c62d6fe01949817522263ec68766be436b9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %