4-Methoxyphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
1-Isocyanato-4-methoxybenzene
I0440-25G
I0440-5G
TCIAI0440-25GEA
1850
NOK
TCIAI0440-25G
TCIAI0440-5G
4-Methoxyphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
4-Methoxyphenyl isocyanate
Formel:
C₈H₇NO₂ MW: 149,15 g/mol Kokepunkt: 133°C Tetthet: 1,1559 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 98°C |
MDL nummer:
MFCD00002026 CAS-nummer: 5416-93-3 EINECS: 226-513-1 FN: 2206 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |