p-Tolyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Methylphenyl isocyanate, 1-Isocyanato-4-methylbenzene
T0321-25G T0321-100G
TCIAT0321-25GEA 770 NOK
TCIAT0321-25G TCIAT0321-100G
p-Tolyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
p-Tolyl isocyanate
Formel: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Kokepunkt: 74°C
Tetthet: 1.056
Flash punkt: 66°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002029
CAS-nummer: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
FN: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ece0441b7a317ee5bc37242ec47f70eae5f00f76&vid=ece0441b7a317ee5bc37242ec47f70eae5f00f76&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %