p-Tolyl isotiocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Methylphenyl isothiocyanate
I0393-25G I0393-5G
TCIAI0393-25GEA 1850 NOK
TCIAI0393-25G TCIAI0393-5G
p-Tolyl isotiocyanat ≥98.0% (by GC)
p-Tolyl isotiocyanat
Formel: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Kokepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 27…30 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004813
CAS-nummer: 622-59-3
EINECS: 210-745-5
FN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=261533ecfc597615fa4045dc9ab672f73e2f8a99&vid=261533ecfc597615fa4045dc9ab672f73e2f8a99&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %