2,4,6-Tribromoanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,3,5-Tribromo-2-methoxybenzene
T2301-25G T2301-5G
TCIAT2301-25GEA 1625 NOK
TCIAT2301-25G TCIAT2301-5G
2,4,6-Tribromoanisole ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Tribromoanisole
Formel: C₇H₅Br₃O
MW: 344,83 g/mol
Kokepunkt: 299°C
Smeltepunkt: 84…88 °C
Tetthet: 2,13 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00192510
CAS-nummer: 607-99-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8a8932bc0cd282d451b591211354630d50a2277&vid=c8a8932bc0cd282d451b591211354630d50a2277&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency