Bis(2-metoksyetyl)eter ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Methoxyethyl ether, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol dimethyl ether, Dimethyldigol, Diglyme
B0498-25ML B0498-500ML
TCIAB0498-25MLEA 245 NOK
TCIAB0498-25ML TCIAB0498-500ML
Bis(2-metoksyetyl)eter ≥99.0% (by GC)
Bis(2-metoksyetyl)eter
Formel: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Kokepunkt: 162°C
Smeltepunkt: -68°C
Tetthet: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 50°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008503
CAS-nummer: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
FN: 3271
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,03165
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a33c2deed6b282fc4aa1aa92a9763cb2635a44e9&vid=a33c2deed6b282fc4aa1aa92a9763cb2635a44e9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %