4-Nitrochalcone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Nitrobenzylidenacetophenone
N0839-25G N0839-5G
TCIAN0839-25GEA 2225 NOK
TCIAN0839-25G TCIAN0839-5G
4-Nitrochalcone ≥95.0% (by GC)
4-Nitrochalcone
Formel: C₁₅H₁₁NO₃
MW: 253,26 g/mol
Smeltepunkt: 165 °C
MDL nummer: MFCD00007382
CAS-nummer: 1222-98-6
EINECS: 214-949-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c1e05b9957231040daee236cf337f05a99d5e73&vid=8c1e05b9957231040daee236cf337f05a99d5e73&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C