11-Brom-1-undekanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 11-Bromoundecan-1-ol, 11-Bromoundecanol
B1477-25G B1477-5G
TCIAB1477-25GEA 865 NOK
TCIAB1477-25G TCIAB1477-5G
11-Brom-1-undekanol ≥97.0% (by GC)
11-Brom-1-undekanol
Formel: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 251,21 g/mol
Kokepunkt: 170°C
Smeltepunkt: 50 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004752
CAS-nummer: 1611-56-9
EINECS: 216-554-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04b90aa29e16edaedb92af60ec69d50867f4d45b&vid=04b90aa29e16edaedb92af60ec69d50867f4d45b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency