2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
H0548-25G H0548-5G
TCIAH0548-25GEA 1700 NOK
TCIAH0548-25G TCIAH0548-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol ≥98.0% (by GC)
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Formel: C₄H₃F₇O
MW: 200,06 g/mol
Kokepunkt: 96°C
Tetthet: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 25°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004674
CAS-nummer: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=138bbbf0d89294fa0d50ebc05b4afc9cec9b566d&vid=138bbbf0d89294fa0d50ebc05b4afc9cec9b566d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %