2,3,4-Trimethyl-3-pentanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2436-25G D2436-5G
TCIAD2436-25GEA 4000 NOK
TCIAD2436-25G TCIAD2436-5G
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol ≥98.0% (by GC)
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol
Formel: C₈H₁₈O
Kokepunkt: 78°C
MDL nummer: MFCD00048319
CAS-nummer: 3054-92-0
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ff1df893e8320867117754cb6d87f1a25071280&vid=5ff1df893e8320867117754cb6d87f1a25071280&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %