2,3,6-Trifluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T2318-1G T2318-5G
TCIAT2318-1GEA 245 NOK
TCIAT2318-1G TCIAT2318-5G
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Flash punkt: 76°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00061195
CAS-nummer: 104451-70-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f201dcf23284f41431bef4697b3ddc8ece961332&vid=f201dcf23284f41431bef4697b3ddc8ece961332&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %