2,3-Diaminonaphthalene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,3-Naphthalenediamine, DAN, 2,3-naphthylenediamine
D1045-1G D1045-5G
TCIAD1045-1GEA 1300 NOK
TCIAD1045-1G TCIAD1045-5G
2,3-Diaminonaphthalene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,3-Diaminonaphthalene
Formel: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Kokepunkt: 343 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 199 °C
Tetthet: 1,0968 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004116
CAS-nummer: 771-97-1
EINECS: 212-241-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c0c1734821ccc03754b892044854f54ba41017&vid=d8c0c1734821ccc03754b892044854f54ba41017&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %