2,4,5-Trifluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T2319-1G T2319-5G
TCIAT2319-1GEA 300 NOK
TCIAT2319-1G TCIAT2319-5G
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Kokepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,408 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 59°C
MDL nummer: MFCD00061196
CAS-nummer: 165047-24-5
FN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc437366df19aae8f54199a250fff23d441ee30c&vid=bc437366df19aae8f54199a250fff23d441ee30c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %