2,4,6-Trifluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T2320-1G T2320-5G
TCIAT2320-1GEA 340 NOK
TCIAT2320-1G TCIAT2320-5G
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
MDL nummer: MFCD00061197
CAS-nummer: 58551-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86d072535cd9e9c499eac950d274b33bedb3ac51&vid=86d072535cd9e9c499eac950d274b33bedb3ac51&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 69.0 deg-C