2,4-Dichloropyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2310-25G D2310-5G
TCIAD2310-25GEA 945 NOK
TCIAD2310-25G TCIAD2310-5G
2,4-Dichloropyrimidine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Kokepunkt: 101°C
Smeltepunkt: 61 °C
MDL nummer: MFCD00006061
CAS-nummer: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19f72e9417fbe7aec4dcfe8b55985780b54b379f&vid=19f72e9417fbe7aec4dcfe8b55985780b54b379f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency