2,4-Dimetyl-3-pentanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4-Dimethylpentan-3-ol
D2387-25ML D2387-500ML
TCIAD2387-25MLEA 220 NOK
TCIAD2387-25ML TCIAD2387-500ML
2,4-Dimetyl-3-pentanol ≥99.0% (by GC)
2,4-Dimetyl-3-pentanol
Formel: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Kokepunkt: 136°C
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,8445 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 37°C
MDL nummer: MFCD00008921
CAS-nummer: 600-36-2
EINECS: 209-993-7
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef40bed8857a93b8c958c9ed17ad9e83038017e6&vid=ef40bed8857a93b8c958c9ed17ad9e83038017e6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %