2,5-Dimethylpyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
D2171-25ML
D2171-500ML
D2171-100ML
TCIAD2171-25MLEA
930
NOK
TCIAD2171-25ML
TCIAD2171-500ML
TCIAD2171-100ML
2,5-Dimethylpyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Dimethylpyrazine
Formel:
C₆H₈N₂ MW: 108,14 g/mol Kokepunkt: 155 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 15 °C Tetthet: 0,99 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 64°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006147 CAS-nummer: 123-32-0 EINECS: 204-618-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |