2,6-Dichlorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,6-Dichlorobenzoyl Chloride
D2064-25G D2064-500G D2064-100G
TCIAD2064-25GEA 770 NOK
TCIAD2064-25G TCIAD2064-500G TCIAD2064-100G
2,6-Dichlorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Kokepunkt: 127°C
Smeltepunkt: 18 °C
Tetthet: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 147°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000662
CAS-nummer: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
FN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4feb89aaa3979701564b7d4b733941aec51a03ba&vid=4feb89aaa3979701564b7d4b733941aec51a03ba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %