2,6-Dihydroxynaphthalene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Naphthalene-2,6-diol
D0956-25G D0956-5G
TCIAD0956-25GEA 2925 NOK
TCIAD0956-25G TCIAD0956-5G
2,6-Dihydroxynaphthalene ≥95.0% (by GC)
2,6-Dihydroxynaphthalene
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Kokepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 220 °C
Tetthet: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004082
CAS-nummer: 581-43-1
EINECS: 209-465-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6949915e813308448f2b8b2397d06d507770656e&vid=6949915e813308448f2b8b2397d06d507770656e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %