2,7-Dihydroxynaftalen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
D0594-25G D0594-500G D0594-100G
TCIAD0594-25GEA 325 NOK
TCIAD0594-25G TCIAD0594-500G TCIAD0594-100G
2,7-Dihydroxynaftalen ≥99.0% (by GC)
2,7-Dihydroxynaftalen
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Kokepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 185 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004085
CAS-nummer: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8374b746307ca163aee6b979346836218201e4e7&vid=8374b746307ca163aee6b979346836218201e4e7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %