2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
A1897-1G A1897-5G
TCIAA1897-1GEA 220 NOK
TCIAA1897-1G TCIAA1897-5G
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Formel: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
MDL nummer: MFCD03427660
CAS-nummer: 98198-48-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dddd60303b0ffe097bc83bd1315dd76f20f275c9&vid=dddd60303b0ffe097bc83bd1315dd76f20f275c9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C