2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-6-picoline, 2-Amino-3-nitro-6-picoline
A2334-1G A2334-5G
TCIAA2334-1GEA 350 NOK
TCIAA2334-1G TCIAA2334-5G
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
MDL nummer: MFCD00047443
CAS-nummer: 21901-29-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c33fd2471b26f84c366b006e69360262206fe88e&vid=c33fd2471b26f84c366b006e69360262206fe88e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C