2-Bromo-6-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3667-1G B3667-5G
TCIAB3667-1GEA 660 NOK
TCIAB3667-1G TCIAB3667-5G
2-Bromo-6-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-6-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
Kokepunkt: 164°C
Smeltepunkt: 32°C
MDL nummer: MFCD03095258
CAS-nummer: 144100-07-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9973262af67b5e56bbd218ac8354b3c54d59f56&vid=e9973262af67b5e56bbd218ac8354b3c54d59f56&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %