2-Chloro-5-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
C2270-1G
C2270-5G
TCIAC2270-1GEA
245
NOK
TCIAC2270-1G
TCIAC2270-5G
2-Chloro-5-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃ClFN MW: 131,54 g/mol Kokepunkt: 74°C Flash punkt: 42°C |
MDL nummer:
MFCD03095332 CAS-nummer: 31301-51-6 FN: 1993 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |