(±)-2-Etyl-1-heksanol ≥99.5% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Ethylhexan-1-ol
E0122-25ML E0122-500ML
TCIAE0122-25MLEA 220 NOK
TCIAE0122-25ML TCIAE0122-500ML
(±)-2-Etyl-1-heksanol ≥99.5% (by GC)
(±)-2-Etyl-1-heksanol
Formel: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Kokepunkt: 187°C
Smeltepunkt: –76 °C
Tetthet: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 78°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004746
CAS-nummer: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Merck Indeks: 14,03808
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6c571ec93bf72509caaa59a0d8afae06060d631&vid=e6c571ec93bf72509caaa59a0d8afae06060d631&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %