2-Fluoro-5-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0523-1G F0523-5G
TCIAF0523-1GEA 325 NOK
TCIAF0523-1G TCIAF0523-5G
2-Fluoro-5-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-5-iodopyridine
Formel: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
MDL nummer: MFCD03095301
CAS-nummer: 171197-80-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a88aff3fcff2f4598bdea8809aa59cec19ecd669&vid=a88aff3fcff2f4598bdea8809aa59cec19ecd669&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 37.0 deg-C