2-Fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-5-picoline
F0581-1G F0581-5G
TCIAF0581-1GEA 220 NOK
TCIAF0581-1G TCIAF0581-5G
2-Fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Kokepunkt: 155°C
Tetthet: 1,077 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 48°C
MDL nummer: MFCD00041225
CAS-nummer: 2369-19-9
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2750b69cc8cad2fe929ef187b25c89b76074472b&vid=2750b69cc8cad2fe929ef187b25c89b76074472b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %