2-Fluoro-6-methylpyridine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-6-picoline
F0520-1G F0520-5G
TCIAF0520-1GEA 230 NOK
TCIAF0520-1G TCIAF0520-5G
2-Fluoro-6-methylpyridine ≥95.0% (by GC)
2-Fluoro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Kokepunkt: 142°C
Flash punkt: 66°C
MDL nummer: MFCD00041226
CAS-nummer: 407-22-7
EINECS: 206-980-8
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04acec02b9963aff6f5e4f684da26e82b82ff1df&vid=04acec02b9963aff6f5e4f684da26e82b82ff1df&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %