2-Fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
o-Fluorobenzoyl chloride
F0195-25G
F0195-500G
F0195-100G
TCIAF0195-25GEA
260
NOK
TCIAF0195-25G
TCIAF0195-500G
TCIAF0195-100G
2-Fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluorobenzoyl chloride
Formel:
C₇H₄ClFO MW: 158,56 g/mol Kokepunkt: 206 °C (1013 hPa) Tetthet: 1,32 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 82°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00000656 CAS-nummer: 393-52-2 EINECS: 206-887-2 FN: 3265 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |