(±)-2-Metyl-1-pentanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Methylamyl alcohol, 2-Methyl-1-pentanol, 2-Propylpropanol
M0192-25ML M0192-500ML
TCIAM0192-25MLEA 340 NOK
TCIAM0192-25ML TCIAM0192-500ML
(±)-2-Metyl-1-pentanol ≥98.0% (by GC)
(±)-2-Metyl-1-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Kokepunkt: 148°C
Smeltepunkt: 0 °C
Tetthet: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 41°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004745
CAS-nummer: 105-30-6
EINECS: 203-285-1
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e9e676c4a34828fe2fd46a3d9c0a280ff39d08f&vid=3e9e676c4a34828fe2fd46a3d9c0a280ff39d08f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %