Isobutanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
I0094-25ML I0094-500ML
TCIAI0094-25MLEA 230 NOK
TCIAI0094-25ML TCIAI0094-500ML
Isobutanol ≥99.0% (by GC)
Isobutanol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
Kokepunkt: 108°C
Smeltepunkt: –108°C
Tetthet: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 30°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004740
CAS-nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
FN: 1212
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,05131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecd78fb5557bd355bac0babd431a25bc058e70d6&vid=ecd78fb5557bd355bac0babd431a25bc058e70d6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %