2-Metyl-2-butanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
P0059-25ML P0059-500ML
TCIAP0059-25MLEA 230 NOK
TCIAP0059-25ML TCIAP0059-500ML
2-Metyl-2-butanol ≥98.0% (by GC)
2-Metyl-2-butanol
Formel: C₅H₁₂O
Kokepunkt: 102°C
Smeltepunkt: –8°C
Tetthet: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 41°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004478
CAS-nummer: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
FN: 1105
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,07140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03fde66e1038be2cbe53d356aa2d04b16d7d6419&vid=03fde66e1038be2cbe53d356aa2d04b16d7d6419&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %