2-Methyl-2-pentanol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M1178-25ML M1178-5ML
TCIAM1178-25MLEA 1850 NOK
TCIAM1178-25ML TCIAM1178-5ML
2-Methyl-2-pentanol ≥96.0% (by GC)
2-Methyl-2-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Kokepunkt: 122°C
Smeltepunkt: –107 °C
Tetthet: 0,8262 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 30°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004485
CAS-nummer: 590-36-3
EINECS: 209-681-0
FN: 2560
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9790aae0d4a18a3d09a008585a59fdf90e219e9&vid=b9790aae0d4a18a3d09a008585a59fdf90e219e9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %