Bromkresolgrønt
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
B0578-1G B0578-25G B0578-5G
TCIAB0578-1GEA 220 NOK
TCIAB0578-1G TCIAB0578-25G TCIAB0578-5G
Bromkresolgrønt
Bromkresolgrønt
Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698,02 g/mol
Smeltepunkt: 217…218 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005874
CAS-nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Indeks: 14,01386
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4aa78542c26fccce426ef742c29cc0e78600792&vid=d4aa78542c26fccce426ef742c29cc0e78600792&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Absorbance min. 0.250 (5mg/L, pH5.8, 613.0 to 617.0 nm)
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 0.5 %