3,3-Dimethyl-1-butanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,3-Dimethylbutan-1-ol
D1333-25ML D1333-5ML
TCIAD1333-25MLEA 1450 NOK
TCIAD1333-25ML TCIAD1333-5ML
3,3-Dimethyl-1-butanol ≥95.0% (by GC)
3,3-Dimethyl-1-butanol
Formel: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Kokepunkt: 142°C
Smeltepunkt: –65…–60 °C
Tetthet: 0,844 g/cm³ (15 °C)
Flash punkt: 56°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002928
CAS-nummer: 624-95-3
EINECS: 210-872-6
FN: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb5f193056a46735bf249872c034be577d59553&vid=4bb5f193056a46735bf249872c034be577d59553&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %