3,5-Dichloro-2-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-3,5-dichloropyridine
D3317-1G D3317-5G
TCIAD3317-1GEA 220 NOK
TCIAD3317-1G TCIAD3317-5G
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂FN
MW: 165,98 g/mol
MDL nummer: MFCD04039349
CAS-nummer: 823-56-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=244850bb9ce16370dcaa8dd91579d7a0e1a35ca3&vid=244850bb9ce16370dcaa8dd91579d7a0e1a35ca3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C