3-Aminopropan-1-ol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Amino-1-propanol
A0438-25G A0438-500G
TCIAA0438-25GEA 220 NOK
TCIAA0438-25G TCIAA0438-500G
3-Aminopropan-1-ol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminopropan-1-ol
Formel: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Kokepunkt: 188°C
Smeltepunkt: 11 °C
Tetthet: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 101°C
MDL nummer: MFCD00008223
CAS-nummer: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
FN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b6c3f5424029e4a4efd18a67ff32aad07703709&vid=7b6c3f5424029e4a4efd18a67ff32aad07703709&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %