5-Amino-2-bromopyridine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Bromopyridin-3-amine, 2-Bromopyridin-5-amine, 3-Amino-6-bromopyridine, 2-Bromo-5-pyridylamine
A1890-1G A1890-5G
TCIAA1890-1GEA 300 NOK
TCIAA1890-1G TCIAA1890-5G
5-Amino-2-bromopyridine ≥97.0% (by GC)
5-Amino-2-bromopyridine
Formel: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Kokepunkt: 180°C
MDL nummer: MFCD01646116
CAS-nummer: 13534-97-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9f7e9d4a3e7f8972bd88fd1b4e77c959299482f&vid=e9f7e9d4a3e7f8972bd88fd1b4e77c959299482f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C