3-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3721-1G B3721-5G
TCIAB3721-1GEA 340 NOK
TCIAB3721-1G TCIAB3721-5G
3-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
Kokepunkt: 76°C
MDL nummer: MFCD04112496
CAS-nummer: 36178-05-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a6753e6f47650a1b267a581fb47cc31fd0193eb&vid=4a6753e6f47650a1b267a581fb47cc31fd0193eb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %