3-Bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3608-1G B3608-5G
TCIAB3608-1GEA 460 NOK
TCIAB3608-1G TCIAB3608-5G
3-Bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
MDL nummer: MFCD04114221
CAS-nummer: 73583-39-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b42868d08b2ce5685d68fc73615397bc0dfd236&vid=6b42868d08b2ce5685d68fc73615397bc0dfd236&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C