5-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B2705-25G B2705-5G
TCIAB2705-25GEA 1525 NOK
TCIAB2705-25G TCIAB2705-5G
5-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Kokepunkt: 63°C
Flash punkt: 73°C
MDL nummer: MFCD01863742
CAS-nummer: 766-11-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf32705256a5584718f7b128bb3849a444323a15&vid=cf32705256a5584718f7b128bb3849a444323a15&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %