3-Chloro-2-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2515-25G C2515-5G
TCIAC2515-25GEA 2700 NOK
TCIAC2515-25G TCIAC2515-5G
3-Chloro-2-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Kokepunkt: 70°C
Flash punkt: 52°C
MDL nummer: MFCD04114144
CAS-nummer: 1480-64-4
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=091184f96ac14654d1ed3d09fabe6bd22d90b67a&vid=091184f96ac14654d1ed3d09fabe6bd22d90b67a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %