3-Chloro-2-hydroxypyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Chloro-2-pyridinol
C2340-1G C2340-5G
TCIAC2340-1GEA 340 NOK
TCIAC2340-1G TCIAC2340-5G
3-Chloro-2-hydroxypyridine ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
MDL nummer: MFCD01646109
CAS-nummer: 13466-35-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a981d4ea700eb2d5935cc7bb4f76506868fb0cd&vid=2a981d4ea700eb2d5935cc7bb4f76506868fb0cd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 180.0 deg-C