3-Etyl-3-pentanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
E0157-25ML E0157-100ML
TCIAE0157-25MLEA 1225 NOK
TCIAE0157-25ML TCIAE0157-100ML
3-Etyl-3-pentanol ≥99.0% (by GC)
3-Etyl-3-pentanol
Formel: C₇H₁₆O
MDL nummer: MFCD00004484
CAS-nummer: 597-49-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %