3-Fluorobenzoyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Fluorobenzoylchloride, m-Fluorobenzoyl chloride
F0277-25G F0277-5G
TCIAF0277-25GEA 1050 NOK
TCIAF0277-25G TCIAF0277-5G
3-Fluorobenzoyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Kokepunkt: 91°C
Smeltepunkt: –30 °C
Tetthet: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 82°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000670
CAS-nummer: 1711-07-5
EINECS: 216-977-3
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f04a37933fd9b34ed57d1457ec8f3c523b0d1a98&vid=cae9e880f5d05e1f14e29a4a24bbdcfc46a72799&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %