Propargylalkohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Propyn-1-ol, Prop-2-yn-1-ol
P0536-25ML P0536-500ML P0536-100ML
TCIAP0536-25MLEA 580 NOK
TCIAP0536-25ML TCIAP0536-500ML TCIAP0536-100ML
Propargylalkohol ≥98.0% (by GC)
Propargylalkohol
Formel: C₃H₄O
MW: 56,06 g/mol
Kokepunkt: 113°C
Smeltepunkt: -52°C
Tetthet: 0,9485 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 33°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002912
CAS-nummer: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
FN: 2929
ADR: 6.1,I
Merck Indeks: 14,07809
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7a534471bfe39910122a5da60af99c37b9d90f2&vid=d7a534471bfe39910122a5da60af99c37b9d90f2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %