Methyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M1434-25G M1434-500G
TCIAM1434-25GEA 570 NOK
TCIAM1434-25G TCIAM1434-500G
Methyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-mercaptopropionate
Formel: C₄H₈O₂S
Kokepunkt: 54 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60 °C
Tetthet: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 64°C
MDL nummer: MFCD00004895
CAS-nummer: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
FN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8aa77197e413a2d8504cf31235bf0fe170dc8968&vid=8aa77197e413a2d8504cf31235bf0fe170dc8968&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %