iso-Amylalkohol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
I0289-25ML I0289-500ML
TCIAI0289-25MLEA 260 NOK
TCIAI0289-25ML TCIAI0289-500ML
iso-Amylalkohol ≥99.0% (by GC)
iso-Amylalkohol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Kokepunkt: 132°C
Smeltepunkt: –117 °C
Tetthet: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 46°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002934
CAS-nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
FN: 1105
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,05195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f84b5fac2d9d87ddc43aef8ed62f60d80c864d8&vid=4f84b5fac2d9d87ddc43aef8ed62f60d80c864d8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %